安全性情報
14024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム), 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L63
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
teicoplanin aglycone phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
3.0-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3つの炭化水素基を除去したため、CHIROBIOTIC® TAGの相補的な選択性がCHIROBIOTIC® Tに与えられます。多くのアミノ酸α、β、γおよび環状、さらに特にイオウ含有メチオニン、ヒスチジン、およびシステインへの分割能が向上します。オキサゾリジノン、ヒダントイン、ジアゼピンなど、多くの中性分子が高い分割能を示し、とりわけメタノール、エタノール、アセトニトリルなどの単一溶媒で高くなります。一部の酸性分子も高い選択性を示します。
  • 結合相:テイコプラニンアグリコン
  • 動作するpH範囲:3.0~6.8
  • 粒径:5、10、または16 μm
  • 細孔径:100 Å
アプリケーション
  • 大環状糖ペプチドベース相における 2-アミノモノおよびジヒドロキシシクロペンタンカルボン酸および 2-アミノジヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸の高性能液体クロマトグラフィーによるエナンチオ分離:この研究では、複雑な環状アミノ酸のエナンチオ分離における Astec® CHIROBIOTIC® TAG キラル HPLC カラムの有効性が強調されています。詳細に説明されたその手法は、生化学分子のキラリティーに関する深い洞察を提供しており、これは新規の医薬品合成や生化学経路の研究に不可欠なものです。この研究は、キラル分析手法の開発と化学合成の進歩に焦点を当てた学術界の分析化学者を支援するものです(Berkecz et al., 2009)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
14024AST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Matthias Bechtold et al.
Journal of chromatography. A, 1113(1-2), 167-176 (2006-02-28)
The suitability of a teicoplanin-aglycone based chiral stationary phase for the simulated moving bed (SMB) enantioseparation of amino acids under enzyme-compatible conditions was shown following a procedure that is based solely on model-based simulations and HPLC experiments. A set of