Merck
G004735
HPLCによるp-フルオロフェニル メチル スルホキシドエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 2 mL/min
detector: UV, polarimetry to confirm elution order
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
A. Berthod et al, J. Chromatogr A, 955 (2002) 53-69から引用。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)