Merck
G005515
HPLC Analysis of Thyroxine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 1% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 826 psi (57 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: each enantiomer 0.1 mg/L in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
life science and biopharma
アナリシスノート
Baseline resolution of the chiral enantiomers of DL-Thyroxine is achieved by polar ionic mode on the Astec CHIROBIOTIC TAG with the use of an LC/MS-compatible mobile phase.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    L-Thyroxine, ≥98% (HPLC)
    D-Thyroxine, 99%
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)