Merck
HPLCによる乳酸エナンチオマーの分析、Astec® CLC-L and CLC-D
HPLCによる乳酸エナンチオマーの分析、Astec® CLC-L and CLC-D application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
D-(−)-乳酸
≥90%
L-(+)-Milchsäure 銀塩
~90%
DL-乳酸
85 % (w/w), syrup
Lactic acid
meets USP testing specifications
L-(+)-乳酸
≥98%
L-(+)-乳酸
BioXtra, ≥98% (titration)
L-(+)-乳酸 溶液
30% in H2O (by weight)
L-(+)-乳酸 溶液
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
L-(+)-乳酸
80%
DL-乳酸
~90% (T)
L-(+)-乳酸
analytical standard
乳酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CLC-D Chiral HPLC Column(アステック CLC-DキラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Astec® CLC-L Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm