Merck
US EPA Method 8100: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SPB®-608
US EPA Method 8100: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SPB®-608 suitable for GC
材料
ガードカラム
製品番号
詳細
価格
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
付属品
製品番号
詳細
価格
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
キャピラリーカラムバットコネクター
body only (ferrules not included)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SPB®-608キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
標準
製品番号
詳細
価格
N-ニトロソジフェニルアミン 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
ペルフルオロトリブチルアミン(PFTBA)
analytical standard
EPA 8270 GC-MSチューニング溶液II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
EPA CLP 半揮発性物質キャリブレーションMix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
EPA CLP 半揮発性物質サロゲートスタンダードMix
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
EPA 8270 半揮発性物質内部標準Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
EPA 8270 ベンジジンMix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
CONDITIONS
column
SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven
80 °C (2 min), 15 °C/min to 250 °C, 8 °C/min to 300 °C (35 min)
inj. temp.
300 °C
MSD interface
300 °C
scan range
m/z 40 - 450
carrier gas
helium, 1.2 mL/min. constant
injection
0.5 μL, splitless (1 min)
sample
each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
詳細
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany