Merck
US EPA法 624: GCによる揮発性物質の分析、SPB®-624 、Purge & Trap処理、"K" Trap使用 [Fast GC Analysis]
US EPA法 624: GCによる揮発性物質の分析、SPB®-624 、Purge & Trap処理、"K" Trap使用 [Fast GC Analysis] suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ペルフルオロトリブチルアミン(PFTBA)
analytical standard
EPA 624 キャリブレーションMix B
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
EPA 624 Purgeable Calibration Mix w/o Gases, includes 2-CEVE
2000 μg/mL each component in methanol, without gases, analytical standard
VOAサロゲート添加用Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol
1-ブロモ-4-フルオロベンゼン 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
サンプル調製
製品番号
詳細
価格
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with CDS Peakmaster
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
付属品
製品番号
詳細
価格
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
VOCOL®キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
VOCOL®キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
SPB®-624キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
SPB®-624キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
VOCOL®キャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
SPB®-624キャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
関連製品
製品番号
詳細
価格
EPAバイアル、白色ポリプロピレン製ネジ上部穴キャップ、洗浄済みおよび組立て済み
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
EPAバイアル、白色ポリプロピレン製ネジ上部穴キャップ、洗浄済みおよび組立て済み
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
CONDITIONS
sample/matrix
each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap
VOCARB 3000 “K”
purge
40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge
2 min
desorption preheat
205 °C
desorption process
150 mL/min at 210 °C for 2 min
bake
260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.
110 °C
column
SPB-624, 20 m × 0.18 mm I.D., 1.0 μm (28662-U)
oven
40 °C (1 min), 11 °C/min to 125 °C, 35 °C/min to 230 °C (2 min)
inj. temp.
150 °C
MSD interface
200 °C
scan range
m/z = 35-400
carrier gas
helium, 1.5 mL/min
injection
100:1 split
liner
0.75 mm I.D. SPME
詳細
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany