安全性情報
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
別名:
パージ・トラップK, Tekmar®社3000型用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.21
product name
パージ/トラップK Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
認証
suitable for EPA 601
アプリケーション
environmental
適合性
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
VOCARB purge traps efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24920-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)