Merck
20079-U
Supelco
Modified BTEXTRAP M
StableFlex 3000
別名:
Modified BTEX Trap M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NB.21
製品名
BTEX用TRAP M, Tekmar® 3000,
アプリケーション
environmental
適合性
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC