Merck
GCによるtrans-1,2-シクロヘキサンジオールエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-PH
GCによるtrans-1,2-シクロヘキサンジオールエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-PH suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-PH Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
トランス-1,2-シクロヘキサンジオール
98%
(1S,2S)-trans-1,2-シクロヘキサンジオール
99%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven
120 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: trans-1,2-cyclohexanediol enantiomers