Merck
GCによる-マンデル酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる-マンデル酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
マンデル酸
99%
(R)-(−)-マンデル酸
98%
(R)-(−)-マンデル酸
ReagentPlus®, ≥99%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
140 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
inj. temp.
250 °C
sample
peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
詳細
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.