Merck
GCによるデプレニル (セレギリン)エナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-DM
GCによるデプレニル (セレギリン)エナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-DM suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
R-(−)-デプレニル 塩酸塩
powder, ≥98% (HPLC)
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるセレギリンおよびアンフェタミン代謝物の分析、Discovery® HS F5
application for HPLC
HPLCによるデプレニル (セレギリン)エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DMキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 24 psi
sample
peak 1: R(-)-deprenyl (Selegiline)
peak 2: S(+)-deprenyl