Merck
G002136
HPLCによるセレギリンおよびアンフェタミン代謝物の分析、Discovery® HS F5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery HS F5, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567513-U)
mobile phase: [A] water (10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid: [B] acetonitrile (v/v), (25:75, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)