Merck
GCによるアルキジオールエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによるアルキジオールエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
1,2-プロパンジオール
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
1,2-プロパンジオール
tested according to Ph. Eur.
1,2-プロパンジオール
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5%
1,2-プロパンジオール
analytical standard
1,2-ヘキサンジオール
98%
1,2-オクタンジオール
98%
1,2-ペンタンジオール
96%
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 40 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73034AST)
oven
80 °C (5 min), 5 °C/min to 130 °C
carrier gas
hydrogen, 25 psi
injection
1 μL, 100:1 split
sample
peaks 1-2: propanediol (1.96 and 2.44 min)
peaks 3-4: pentanediol (2.87 and 3.27 min)
peaks 5-6: hexanediol (4.33 and 5.03 min)
peaks 7-8: octanediol (9.68 and 10.18 min)