Merck
V900483
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩基
≥99%, crystalline powder, reagent grade, Vetec
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
product name
トリズマ® 塩基, Vetec, reagent grade, ≥99%
グレード
reagent grade
詳細
aminopeptidase substrate
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
pH
10.5-12
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trizma® base is a basimetric standard used in biochemistry and molecular biology. It may be used as a buffer or as a component of mixed buffer formulations. It is essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
アプリケーション
Trizma® base can be used as a buffer:
  • In the evanescent absorption analysis of NADPH.
  • In the autoxidation studies of oxymyoglobin.
その他情報
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
V900483-VAR:
V900483-BULK:
V900483-1KG:
V900483-5KG:
V900483-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of buffers for use in enzyme studies
Handbook of Biochemistry and Molecular Biology (2010)
Tapered fibers for cell studies
Reviews in Fluorescence (2005)
Autoxidation of native oxymyoglobin. Kinetic analysis of the pH profile
Shikama K and Sugawara Y
European Journal of Biochemistry, 91(2), 407-413 (1978)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal