グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥96.5%
フォーム
powder
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V900401-VAR:
V900401-BULK:
V900401-5G:
V900401-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック