安全性情報
1711100
USP
バソプレッシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
[Arg8]-バソプレッシン, Argipressin(アルギプレッシン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H65N15O12S2
CAS番号:
分子量:
1084.23
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vasopressin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C46H65N15O12S2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53)
InChI Key
KBZOIRJILGZLEJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
バソプレシンは、平滑筋に対して血管収縮効果を示し、抗利尿作用を促進する、合成的に生成されたポリペプチドホルモンです。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイに使用するバソプレシンUSP標準品。
米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、アッセイ、確認試験および不純物分析用の標準調製溶液、システム適合性溶液、標準溶液の調製にも使用されます:
  • バソプレシン
  • バソプレシン注射液
  • コルチコトロピン注射液
  • リポジトリコルチトロピン注射液
  • 注射用コルチトロピン
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1711100-1.71MG:
1711100-1.68MG:
1711100-1.70MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Repository Corticotropin Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 1174-1174 (2020)
Vasopressin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(4), 4592-4592 (2013)