APIファミリー
tetracycline
メーカー/製品名
USP
mp
220-223 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI Key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Tetracycline Hydrochloride Ointment
- Tetracycline Hydrochloride Capsules
- Tetracycline Hydrochloride Tablets
- Tetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment
- Tetracycline Hydrochloride Soluble Powder
- Tetracycline Hydrochloride and Novobiocin Sodium Tablets
生物化学的/生理学的作用
耐性の機序:細胞壁の浸透性が消失することで効果は不活性化されます。
抗菌性スペクトル:グラム陽性およびグラム陰性細菌に対し広範囲な抗菌活性があります。
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1651009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック