APIファミリー
doxycycline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI Key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ドキシサイクリンヒクラート錠
- ドキシサイクリンヒクラートカプセル
- ドキシサイクリンヒクラート遅延放出錠
- ドキシサイクリンヒクラート遅延放出カプセル
- ドキシサイクリン錠
- ドキシサイクリンカプセル
生物化学的/生理学的作用
活性スペクトル:in vivoにおけるマトリックスメタロプロテイナーゼの広域スペクトル阻害剤に対して有効です。
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1226003-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック