APIファミリー
doxycycline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14
InChI
1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChI Key
XQTWDDCIUJNLTR-CVHRZJFOSA-N
遺伝子情報
human ... MMP1(4312) , MMP13(4322) , MMP7(4316) , MMP8(4317)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Doxycycline
- Doxycycline for Oral Suspension
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1225984-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック