Merck
D5207
Sigma-Aldrich
ドキシサイクリン ハイクレート
powder, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
ドキシサイクリンヒドロクロリドヘミエタノラート半水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS番号:
分子量:
512.94
Beilstein:
5702728
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.22
製品名
ドキシサイクリン ハイクレート, Suitable for Cell Culture
品質水準
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI Key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General description
Chemical structure: tetracycline
Doxycycline hyclate belongs to the second generation of tetracycline antibiotics family. Doxycycline hyclate shows minimal side effects upon usage. It is effective for the treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS) and promotes speedy recovery.
アプリケーション
Doxycycline hyclate has been used for the induction of glioma cells and human embryonic kidney 293T cells (HEK293T).
Doxycycline hyclate is a synthetic oxytetracycline derivative. It has been used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and to eliminate Ixodes scapularis ticks. It is a broad spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase in studies on wound healing and tissue remodeling.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ドキシサイクリン塩酸塩は、ライム病スピロヘータBorrelia burgdorferiに対する炎症応答を阻害します。
活性スペクトル:in vivoにおけるマトリックスメタロプロテイナーゼの広域スペクトル阻害剤に対して有効です。
Doxycycline hyclate inhibits the inflammatory response to the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi. It is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
包装
1, 5, 10 g in glass bottle
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D5207-VAR:
D5207-10G:
D5207-BULK:
D5207-1G:
D5207-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)