安全性情報
1616008
USP
1,4-Sorbitan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, Arlitan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prostaglandin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
1,4-Sorbitan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sorbitan Monopalmitate
  • Sorbitan Monostearate
  • Sorbitan Monolaurate
  • Sorbitan Monooleate
  • Sorbitan Sesquioleate
  • Sorbitan Trioleate
  • Sorbitol Sorbitan Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1616008-300MG:
試験成績書(COA)