Merck
1611900
USP
セレギリン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
R-(−)-デプレニル 塩酸塩, (R)-(−)-N,α-ジメチル-N-(2-プロピニル)フェネチルアミン 塩酸塩, R(−)-N-α-ジメチル-N-2-プロピニル-ベンゼンエタンアミン 塩酸塩, セレギリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N · HCl
CAS番号:
分子量:
223.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
selegiline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChI Key
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
遺伝子情報
human ... MAOB(4129)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Selegiline hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Selegiline Hydrochloride Capsules
  • Selegiline Hydrochloride Compounded Topical Gel
  • Selegiline Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
Selective MAO-B inhibitor; anti-Parkinsonian agent.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1611900-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)