1611944
USP
Selegiline Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride, (R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
selegiline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI Key
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monograph such as Selegiline Hydrochloride Capsules
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1611944-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)