アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
oil
色
, Faint yellow to dark yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CC1(CCCCC1)CC(=O)O)C(=O)OC(OC(=O)C(C)C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)
InChI Key
TZDUHAJSIBHXDL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Gabapentin enacarbil, a prodrug to gabapentin, is an orally available anticonvulsant and analgesic drug of the gabapentinoid class. Gabapentin enacarbil is used for treatment of restless legs syndrome.
Orally available anticonvulsant and analgesic drug; prodrug to gabapentin
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3803-5MG:
SML3803-VAR:
SML3803-BULK:
SML3803-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)