Merck
1471506
USP
ノルフロキサシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-(1-ピペラジニル)-3-キノリンカルボン酸, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-ピペラジノ-3-キノリンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18FN3O3
CAS番号:
分子量:
319.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norfloxacin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Norfloxacin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
ノルフロキサシンは DNAジャイレ-ス(トポイソメラ-ゼ)と複合体形成しているDNAがATP誘導的に構造転移を起こすのを阻害することにより、DNA複製を阻害します。
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1471506-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Flocoumafen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34084
Flocoumafen
チアムリン VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34044
チアムリン
ビタミンB12 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1152011
ビタミンB12
葉酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286005
葉酸
メロペネム United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1392454
メロペネム