Merck
BP670
ノルフロキサシン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-(1-ピペラジニル)-3-キノリンカルボン酸, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-ピペラジノ-3-キノリンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18FN3O3
CAS番号:
分子量:
319.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norfloxacin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Norfloxacin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Norfloxacin Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ノルフロキサシンは DNAジャイレ-ス(トポイソメラ-ゼ)と複合体形成しているDNAがATP誘導的に構造転移を起こすのを阻害することにより、DNA複製を阻害します。
    作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
    抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP670:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)