Y0001301
ノルフロキサシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-(1-ピペラジニル)-3-キノリンカルボン酸, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-ピペラジノ-3-キノリンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18FN3O3
CAS番号:
分子量:
319.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norfloxacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Norfloxacin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ノルフロキサシンは DNAジャイレ-ス(トポイソメラ-ゼ)と複合体形成しているDNAがATP誘導的に構造転移を起こすのを阻害することにより、DNA複製を阻害します。
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001301-1EA:
Y0001301:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
D E Nix et al.
Clinical pharmacy, 6(2), 105-117 (1987-02-01)
The chemistry, mechanism of action, antimicrobial spectrum, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage and administration of ciprofloxacin and norfloxacin are reviewed, and mechanisms of antimicrobial resistance and drug and laboratory interactions are described. Norfloxacin is the first antimicrobial in
J S Wolfson et al.
Annals of internal medicine, 108(2), 238-251 (1988-02-01)
Norfloxacin is an oral fluoroquinolone antimicrobial agent recently released for the treatment of uncomplicated and complicated urinary tract infections. The drug antagonizes DNA gyrase, an enzyme essential for bacterial DNA replication. Norfloxacin is more potent and broader in spectrum than
Jessica M A Blair et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(2), 424-431 (2014-10-08)
Enterobacteriaceae have multiple efflux pumps that confer intrinsic resistance to antibiotics. AcrB mediates clinically relevant multidrug resistance and is required for virulence and biofilm formation, making it an attractive target for the design of inhibitors. The aim of this study
Bacterial resistance to norfloxacin and other newer quinolones: pattern and prospects.
D R Nalin
European journal of cancer & clinical oncology, 24 Suppl 1, S55-S61 (1988-01-01)
Ying-Jun Zhou et al.
FEMS microbiology letters, 355(2), 124-130 (2014-05-13)
The antimicrobial activity of one 3-hydroxypyridin-4-one (HPO) hexadentate (1) and three HPO hexadentate-based dendrimeric chelators (2-4) was evaluated. They were found to exhibit marked inhibitory effect on the growth of two Gram-positive bacteria and two Gram-negative bacteria. The combination treatment