Merck
1445368
USP
Modafinil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetamide, 2-(Benzhydrylthio)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NOS
CAS番号:
分子量:
257.35
Beilstein:
2053712
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
modafinil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI Key
HCRQRIFRHGPWBH-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Modafinil Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1445368-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)