Merck
1445392
USP
Modafinil sulfone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfonyl)acetamide, Modafinil sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO3S
CAS番号:
分子量:
289.35
Beilstein:
9199801
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
modafinil
包装
pkg of 30 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI Key
ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Modafinil sulfone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1445392-30MG:
試験成績書(COA)