Merck
Y0000636
システム適合性用モダフィニル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
モダフィニル, 2-[(ジフェニルメチル)スルフィニル]­アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2S
CAS番号:
分子量:
273.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
modafinil
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI Key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A3(6531)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Modafinil for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
モダフィニルは、中枢神経覚醒促進剤で、神経保護作用を有します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000636:
Y0000636-0.1MG:
Y0000636-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chris Neale et al.
British journal of clinical pharmacology, 75(3), 728-737 (2012-10-10)
Over recent years there has been increasing research into both pharmaceutical and nutraceutical cognition enhancers. Here we aimed to calculate the effect sizes of positive cognitive effect of the pharmaceutical modafinil in order to benchmark the effect of two widely
Cognitive enhancers are set to change workplaces.
Jacqui Wise
BMJ (Clinical research ed.), 345, e7538-e7538 (2012-11-09)
Editorial: Cognitive enhancement: are we barking up the wrong tree?
Andrew Scholey et al.
Current drug abuse reviews, 5(4), 255-256 (2012-12-21)
Modafinil #259.
Jennifer Cheng et al.
Journal of palliative medicine, 15(12), 1388-1389 (2012-12-05)
Mei-Hong Qiu et al.
PloS one, 7(9), e45471-e45471 (2012-10-03)
We have previously shown that modafinil promotes wakefulness via dopamine receptor D(1) and D(2) receptors; however, the locus where dopamine acts has not been identified. We proposed that the nucleus accumbens (NAc) that receives the ventral tegmental area dopamine inputs