Merck
1098231
USP
Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
[6R-[6α, 7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N4O10S
CAS番号:
分子量:
510.47
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefuroxime
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
InChI Key
AQVGUOHUYICCIZ-WDVFJNCVSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cefuroxime Axetil
  • Cefuroxime Axetil Tablets
  • Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3