APIファミリー
ceftazidime
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC(C)(C)C(=O)[O-])\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)[O-])C[n+]4ccccc4)N.O.O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Ceftazidime
- Ceftazidime Injection
- Ceftazidime for Injection
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1098130-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック