Merck
SML3869
Sigma-Aldrich
Avibactam Sodium
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,5R)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide monosodium salt, AVE1330A sodium salt, NXL-104 sodium salt, Sulfuric acid mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N3NaO6S
CAS番号:
分子量:
287.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])ON1[C@H]2CN([C@@H](CC2)C(=O)N)C1=O
InChI Key
RTCIKUMODPANKX-JBUOLDKXSA-M
生物化学的/生理学的作用
Avibactam is a reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor with IC50 values of 5 nM for CTX-M-15, 8nM for TEM-1, and 80 nM for P99 β-lactamase enzymes.
Reversible non-β-lactam, β-lactamase inhibitor
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3869-10MG:
SML3869-50MG:
SML3869-VAR:
SML3869-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)