Merck
1327157
USP
4-インドロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO
CAS番号:
分子量:
133.15
Beilstein:
114905
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
pindolol
メーカー/製品名
USP
mp
97-99 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
InChI Key
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1327157-25MG:
試験成績書(COA)