Merck
Z-013
Supelco
ゾピクロン-N-オキシド 溶液
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN6O4
CAS番号:
分子量:
404.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N(C2=CC=C(Cl)C=N2)C(OC(N3CC[N+]([O-])(C)CC3)=O)C4=C1N=CC=N4
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
InChI Key
IPTIKKTXLHVRKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ゾピクロンN-オキシドは、尿中のゾピクロンの主要な活性代謝産物であるだけでなく、エスゾピクロン不純物Aとして知られるゾピクロンの主要な医薬品不純物です。親化合物であるゾピクロンは、非ベンゾジアゼピン催眠薬であり、アモバン(Imovane®)およびジモバン(ZImovane®)の商品名で販売され、不眠症の治療に使用されています。
アプリケーション
  • ゾピクロンとその代謝物のエナンチオ選択的分析: ある研究では、ゾピクロンとその活性代謝物であるゾピクロン-N-オキシドの真菌生体内変換後のエナンチオ選択的分析のための DLLME-CE 法を開発し、医薬品代謝物プロファイリングにおける参照標準としてのゾピクロン-N-オキシドの有用性を実証しました(de Albuquerque et al., 2015)。
  • 薬物動態研究: 液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を用いた分析法が、血漿中のゾピクロンとその代謝物のエナンチオ選択的分析に採用され、ゾピクロン-N-オキシド′が不眠症および GABA 受容体調節に関連する生体分析研究において重要な役割を果たすことが示されました(Tonon et al., 2011)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Imovane is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-013-CHK:
Z-013-CC:
Z-013-1ML:4548174006603
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An rapid method for the siµLtaneous determination of the Z-drugs or sleep aids: zopiclone, zolpidem, and zaleplon is presented here. The need for greater analytical capacity and throughput for the analysis of sleep aid medicines (Z-drugs) in forensic toxicology laboratories can be met by the use of fast Ascentis Express 2.0 micron Fused Core UHPLC Columns.