Merck
CDS005198
Sigma-Aldrich
7-hydroxyindole
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-5,9-10H
InChI Key
ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AMS005198-100MG:
CDS005198-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Svante Vikingsson et al.
Drug testing and analysis, 8(9), 950-956 (2015-11-13)
Synthetic cannabinoids are a group of psychoactive drugs presently widespread among drug users in Europe. Analytical methods to measure these compounds in urine are in demand as urine is a preferred matrix for drug testing. For most synthetic cannabinoids, the
Stefan W Toennes et al.
Drug testing and analysis, 10(4), 644-650 (2017-10-03)
Each year, synthetic cannabinoids occur in high numbers on the illicit drug market, but data on their detectability are rarely available. A pilot study was performed to assess adverse effects of JWH-018, which is one of the oldest and best