Merck
CDS021567
Sigma-Aldrich
5,6-ジヒドロキシインドール
別名:
Dopamine lutine, Indolylquinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO2
CAS番号:
分子量:
149.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
AldrichCPR
形状
solid
SMILES記法
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
InChI Key
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5,6-ジヒドロキシインドールは、下記を合成するための構成要素として使用できます:
  • 2-カルボキシ-5,6-ジヒドロキシインドールとの共重合反応を介した、ユーメラニン生体高分子
  • 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒドとの反応による4-[ビス(1H-5,6-ジアセトキシインドール-2-イル)メチル]-1,2-ジアセトキシベンゼン
  • 酸-触媒重合およびその後のアセチル化反応を介した、フッ化物アニオンセンシングアセチル化三量体分子
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化学品のコレクションの一部として、早期発見分野の研究者に本製品を提供していることにご留意ください。Sigma-Aldrichは本製品の分析データを収集しておりません。購入者が製品の特性解析および/または純度確認の責任を負います。返品・交換は致しかねます。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-Aldrichと購入者の間の契約にこれと異なる規定があっても、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A)商品性の保証、(B)特定目的に対する適合性の保証、あるいは(C)第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS021567-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
T G Costa et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2012, 712840-712840 (2012-12-20)
In this work, we measured the metal-binding sites of natural and synthetic dihydroxyindole (DHI) melanins and their respective interactions with Fe(III) ions. Besides the two acid groups detected for the DHI system: catechol (Cat) and quinone-imine (QI), acetate groups were
John M Bruning et al.
Cell chemical biology, 26(5), 674-685 (2019-03-12)
Nurr1, a nuclear receptor essential for the development, maintenance, and survival of midbrain dopaminergic neurons, is a potential therapeutic target for Parkinson's disease, a neurological disorder characterized by the degeneration of these same neurons. Efforts to identify Nurr1 agonists have