Merck
1539701
USP
ピンドロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(1H-インドール-4-イルオキシ)-3-(イソプロピルアミノ)-2-プロパノール, 1-(1H-インドール-4-イルオキシ)-3-[(1-メチルエチル)アミノ]-2-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O2
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pindolol
メーカー/製品名
USP
mp
167-171 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pindolol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pindolol Tablets
生物化学的/生理学的作用
β1-adrenoceptor antagonist; putative 5-HT1A serotonin receptor agonist; vasodilator.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1539701-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)