Merck
P1800000
ピンドロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(1H-インドール-4-イルオキシ)-3-(イソプロピルアミノ)-2-プロパノール, 1-(1H-インドール-4-イルオキシ)-3-[(1-メチルエチル)アミノ]-2-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O2
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pindolol
メーカー/製品名
EDQM
mp
167-171 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pindolol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
β1-adrenoceptor antagonist; putative 5-HT1A serotonin receptor agonist; vasodilator.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1800000-1EA:
P1800000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesc Artigas et al.
Current drug targets, 7(2), 139-147 (2006-02-16)
Pindolol, a partial beta-adrenoceptor/5-HT1A receptor antagonist was first used to accelerate the onset of action of antidepressant drugs in 1994. Since then, it has been used in more than a dozen controlled trials to examine whether it can reduce the
R Whale et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 24(4), 513-520 (2008-10-04)
Adding pindolol to serotonergic antidepressant treatment offers a potential strategy for producing a more rapid onset of action and an enhanced antidepressant effect. This review investigated whether pindolol enhances the efficacy of serotonergic antidepressant treatment in adult patients with depressive
D Martinez et al.
Biological psychiatry, 48(8), 844-853 (2000-11-07)
Preclinical studies suggest that augmentation of selective serotonin (5-HT) reuptake inhibitors by the 5-HT(1A) receptor agent pindolol might reduce the delay between initiation of treatment and antidepressant response, an effect largely mediated by blockade of 5-HT(1A) autoreceptors in the dorsal
Rebecca Segrave et al.
Human psychopharmacology, 20(3), 163-174 (2005-01-14)
Co-administration of pindolol with SSRIs in patients with depression has been suggested as a way to both hasten and augment antidepressant response. Clinical trials have examined the efficacy of this treatment regime and conflicting results have been reported. The present
A Fanchamps
American heart journal, 104(2 Pt 2), 388-406 (1982-08-01)
The antihypertensive effect of pindolol has been demonstrated in several hundred clinical trials performed in many countries. The results of several representative trials will be reviewed in this article. In a cooperative study of pindolol by Swiss internists, blood pressure