Merck
Y0000508
2-クロロフェノチアジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-クロロチオジフェニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8ClNS
CAS番号:
分子量:
233.72
Beilstein:
176587
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpromazine
メーカー/製品名
EDQM
mp
195-200 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
InChI Key
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorpromazine impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000508:
Y0000508-10MG:
Y0000508-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)