APIファミリー
chlorpromazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Chlorpromazine
- Chlorpromazine Hydrochloride
- Chlorpromazine Hydrochloride Injection
- Chlorpromazine Hydrochloride Oral Concentrate
- Chlorpromazine Hydrochloride Syrup
- Chlorpromazine Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1125006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック