安全性情報
1296712
USP
[D-Tyr5]-Gonadorelin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-D-tyrosylglycyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolylglycinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H75N17O13
分子量:
1182.29
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
gonadorelin
包装
pkg of 1 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1296712-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)