APIファミリー
gonadorelin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)C6NC(=O)CC6)C(=O)NC(Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccc(cc3)O)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N2C(CCC2)C(=O)NCC(=O)N.OC(=O)C.O
InChI
1S/C55H75N17O13.C2H4O2.H2O/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;1-2(3)4;/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);1H3,(H,3,4);1H2
InChI Key
OOBWZCWPKJOGPF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
G0525000-1EA:
G0525000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)