Merck
1193006
USP
ジエチルカルバマジン クエン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N,N-ジエチル-4-メチル-1-ピペラジンカルボキシアミド クエン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H21N3O · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
391.42
Beilstein:
3836352
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diethylcarbamazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diethylcarbamazine citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diethylcarbamazine Citrate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1193006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
M García-Hernández et al.
International immunopharmacology, 23(1), 113-120 (2014-08-26)
We tested whether diethylcarbamazine (DEC) or ivermectin (IVM), both antiparasitic drugs with reported immunomodulatory properties, were able to affect the immune system to potentiate host defense mechanisms and protect against actinomycetoma in a mouse model. Male BALB/c mice of 10-12
Mark S Schmidt et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 307-310 (2014-07-01)
A sensitive and selective liquid chromatographic method using mass spectrometric detection was developed for the determination of diethylcarbamazine (DEC) in human plasma. DEC and its stable isotope internal standard d3-DEC were extracted from 0.25mL of human plasma using solid phase