Merck
D1300000
ジエチルカルバマジン クエン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N,N-ジエチル-4-メチル-1-ピペラジンカルボキシアミド クエン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H21N3O · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
391.42
Beilstein:
3836352
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diethylcarbamazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diethylcarbamazine citrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Wolfram Gottfried Metzger et al.
The Lancet. Infectious diseases, 14(4), 353-357 (2013-12-18)
More than 10 million people in western and central Africa are estimated to be infected with Loa loa filarial nematodes. Like most other infectious diseases, L loa filariasis (loiasis) covers a wide range of symptoms. Severe complications have been reported;
M García-Hernández et al.
International immunopharmacology, 23(1), 113-120 (2014-08-26)
We tested whether diethylcarbamazine (DEC) or ivermectin (IVM), both antiparasitic drugs with reported immunomodulatory properties, were able to affect the immune system to potentiate host defense mechanisms and protect against actinomycetoma in a mouse model. Male BALB/c mice of 10-12
Mark S Schmidt et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 307-310 (2014-07-01)
A sensitive and selective liquid chromatographic method using mass spectrometric detection was developed for the determination of diethylcarbamazine (DEC) in human plasma. DEC and its stable isotope internal standard d3-DEC were extracted from 0.25mL of human plasma using solid phase