Merck
1151709
USP
クメン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1-メチルエチル)ベンゼン, 2-フェニルプロパン, NSC 8776, イソプロピルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
120.19
Beilstein:
1236613
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
APIファミリー
cumene
自己発火温度
797 °F
expl. lim.
6.5 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
アプリケーション
Cumene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1151709-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)