certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1151709
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
APIファミリー
cumene
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
797 °F
expl. lim.
6.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1210-1.2ML-PW:
PHR1210-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック