Merck
616680
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-benzene
98 atom % D
別名:
Cumene-isopropyl-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD(CD3)2
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
152-154 °C
密度
0.914 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3,8D
InChI Key
RWGFKTVRMDUZSP-UNAVHCQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616680-VAR:
616680-BULK:
616680-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)