Merck
1076501
USP
2-ブロモ-α-エルゴクリプチン メタンスルホン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(+)-2-ブロモ-12′-ヒドロキシ-2′-(1-メチルエチル)-5′-(2-メチルプロピル)エルゴタマン-3′,6′-18-トリオン メタンスルホン酸塩, (+)-ブロモクリプチン メタンスルホン酸塩, ブロモクリプチン メシル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40BrN5O5 · CH4SO3
CAS番号:
分子量:
750.70
Beilstein:
4115238
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bromocriptine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChI Key
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
  • A Compendium of Bioavailability Enhancement via Niosome Technology - Details the use of niosome technology to enhance the bioavailability of drugs like Bromocriptine mesylate, crucial for improving pharmacokinetic profiles in biochemistry research (Sharma et al., 2023).
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3