Merck
BP050
2-ブロモ-α-エルゴクリプチン メタンスルホン酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(+)-2-ブロモ-12′-ヒドロキシ-2′-(1-メチルエチル)-5′-(2-メチルプロピル)エルゴタマン-3′,6′-18-トリオン メタンスルホン酸塩, (+)-ブロモクリプチン メタンスルホン酸塩, ブロモクリプチン メシル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40BrN5O5 · CH4SO3
CAS番号:
分子量:
750.70
Beilstein:
4115238
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bromocriptine
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChI Key
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bromocriptine mesilate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Bromocriptine Tablets
  • Bromocriptine Capsules
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP050:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)